Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 181.00 |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥3.0 units/mg solid
Biological source:
yeast
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
yeast
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 units/mg solid
mol wt
52 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast comprises of a NADP+ binding domain, α helical hydrophobic interaction domain and a C-terminal domain. It exists as dimer and the C-terminal region is crucial for the substrate binding and release.
Application
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast has been used in hexokinase (HK) and xylose reductase (XR) activities in cell lysate.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of 6-phospho-D-gluconate to D-ribulose 5-phosphate and CO2 per min at pH 7.4 at 37 °C in the presence of NADP+.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid | description Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. | description ≥97% (enzymatic) |
| biological source yeast | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| specific activity ≥3.0 units/mg solid | specific activity ≥19 units/mg protein | specific activity - |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid | form powder |
| mol wt 52 kDa | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?