Documenti fondamentali
P4270
Supelco
5α-Pregnan-17α-ol-3,20-dione
~97%
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-5α-pregnane-3,20-dione, Allopregnane-3,20-dione-17α-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.48
Codice UNSPSC:
41116107
Saggio
~97%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Edith Bellavance et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7488-7502 (2009-09-24)
17beta-Hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (17beta-HSD7) catalyzes the reduction of estrone (E(1)) into estradiol (E(2)) and of dihydrotestosterone (DHT) into 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol (3beta-diol), therefore modulating the level of mitogenic estrogens and androgens in humans. By classical and parallel chemistry, we generated several