P4148
1,2-Dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
solution, 20 mg/mL in chloroform, ≥99%
Sinonimo/i:
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentadecan-1-aminium 4-oxide, inner salt, L-α-Dihexanoyllecithin, L-α-Phosphatidylcholine, dicaproyl, Dicaproyl-L-α-lecithin, Dihexanoyllecithin, PC(6:0/6:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
solution
Concentrazione
20 mg/mL in chloroform
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H41NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3,(H,24,25)
KGWWHBYICAIILE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?