P3650
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt
≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt, 3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dimyristoyl monosodium salt, L-β,γ-Dimyristoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?