P3534
Pentafluorobenzyl bromide
Sinonimo/i:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Wei Liu et al.
Free radical biology & medicine, 47(8), 1101-1107 (2009-08-04)
Free radical-induced lipid peroxidation has been implicated in a number of human diseases including atherosclerosis, cancer, and neurodegenerative diseases. F(2)-Isoprostanes (IsoPs) are isomers of prostaglandin PGF(2alpha) that are generated in vivo from the free radical-initiated peroxidation of arachidonic acid independent