Key Documents
P205
Supelco
Propentofylline
Sinonimo/i:
3,7-Dihydro-3-methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propylxanthine, HWA 285
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
c-AMP phosphodiesterase inhibitor; nerve growth factor stimulator; adenosine transport inhibitor; non-selective adenosine receptor antagonist.
Sostituito da