P1761
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt
Sinonimo/i:
Tranylcypromine
Scegli un formato
CHF 687.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 687.00
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (perchloric acid titration)
Stato
powder
Solubilità
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?