L5667
LB Agar Ampicillin-100, Plates
pre-poured LB agar plates with 100 μg/ml ampicillin
Sinonimo/i:
ampicillin agar plates
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Disponibilità
available only in USA
Capacità
20-25 mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Componenti
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
100μg/ml ampicillin
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.