The total weight can be determined using the Unit Activity and the Protein Concentration reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, for the 1KU pack size, if the activity is 10 units/µl and the protein concentration is 0.384 mg/ml the weight would be 0.26mg.
P0996
PARP-1 human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
NAD+ ADP-ribosyltransferase, Poly(ADP-ribose) Polymerase
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
solution
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the total weight of the recombinant protein for 1000 units?
1 answer-