Vai a
P3752
Fosfatasi, acida
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
Sinonimo/i:
(Fosfoidrolasi di monoesteri ortofosforici acido ottimale), Fosfatasi acida
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.50
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 274.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
eCl@ss:
42010102
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-630-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥0.5 unit/mg solid
Biological source:
potato
CHF 75.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
potato
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
mol wt
69 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
La fosfatasi acida viene utilizzata abitualmente per defosforilare le proteine e gli acidi nucleici. La fosfatasi acida è un′idrolasi acida che risiede normalmente nei lisosomi. Si utilizza come marcatore per l′identificazione dei lisosomi nelle frazioni subcellulari. La fosfatasi acida (prodotto P3752) è stata utilizzata come controllo per studiare l′effetto del BCG di Mycobacterium bovis sui livelli di attività della fosfatasi acida nei macrofagi alveolari.
Biochem/physiol Actions
La fosfatasi acida è un′idrolasi lisosomiale citoplasmatica che catalizza la conversione di un monoestere ortofosforico e acqua in un alcol e ortofosfato.
Other Notes
Un′unità idrolizza 1,0 μmole di p-nitrofenil solfato in un minuto a pH 4,8 e a 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1146SRE0048P1435
description
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
description
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
description
ammonium sulfate suspension, ≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
3.0-10.0 unit/mg solid
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
69 kDa
mol wt
69 kDa
mol wt
-
mol wt
110 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfatasi, acida
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)