O9140
Oligo-HA4
low endotoxin
Sinonimo/i:
Oligohyaluronan, Oligohyaluronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Qualità
low endotoxin
Impurezze
≤0.1 EU/mg endotoxin
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?