O4500
1-Octanol
~99%, liquid
Sinonimo/i:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.14 mmHg ( 25 °C)
Saggio
~99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
523 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?