O4004
Octacosanoic acid
~99% (GC)
Sinonimo/i:
Montanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~99% (GC)
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N