Documenti fondamentali
NP4
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-4
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
non-ionic
Tipo
Type NP-4
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)