Documenti fondamentali
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Beilstein:
775403
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Tensione di vapore
1 mmHg ( 49.3 °C)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)