Documenti fondamentali
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
Scegli un formato
50 μG
CHF 220.00
CHF 220.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 220.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 220.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Applicazioni
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
Stato fisico
Solution containing 0.01% sodium azide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)