N4159
NCS-382 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,7,8,9-Tetrahydro-5-hydroxy-6H-benzocyclohepten-6-ylidene acetic acid monosodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 22 mg/mL
Stringa SMILE
O.[Na+].OC1C(\CCCc2ccccc12)=C\C([O-])=O
InChI
1S/C13H14O3.Na.H2O/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/b10-8+;;
FCHWTCFJPQOCCJ-PIHABLKOSA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)