N3143
Nalidixic acid sodium salt
powder
Sinonimo/i:
1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
γ-irradiated
Stato
powder
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?