Documenti
N3127
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12N3O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.28
Beilstein:
1898010
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1