Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 108.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 264.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 524.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 108.00
Nome del prodotto
S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
mp
187-190 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(SCc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O6S/c23-5-11-13(24)14(25)17(28-11)21-8-20-12-15(21)18-7-19-16(12)29-6-9-1-3-10(4-2-9)22(26)27/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-25H,5-6H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI key
DYCJFJRCWPVDHY-LSCFUAHRSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), SLC29A1(2030)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98%, solid | description ≥95% | description 96% (GC) |
| assay ≥98% | assay ≥95% | assay 96% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble | solubility - | solubility - |
| mp 187-190 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?