Documenti fondamentali
760714
Sigma-Aldrich
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Sinonimo/i:
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
Scegli un formato
1 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 107.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96% (GC)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Composizione
(copper wire added to bulk material for stabilization)
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Indice di rifrazione
n20/D 1.518
Densità
1.388 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
S-(4-Bromobutyl) thioacetate is used as a precursor in the formation of organic self-assembled monolayers (SAMs) on metals. Deprotection reactions can then converts the thioacetate group to thiol. These are chemisorbed onto metal surfaces to form self-assembled monolayers with a high degree of structural order. They are often used as a molecular template to form functional nanostructures.[1]
Applicazioni
Used in the formation of Self-Assembled Monolayers on gold electrodes to modify its work function. [1][2]
Caratteristiche e vantaggi
High chemical stability in air or solution. Thioacetate prevents undesirable oxidation of thiol groups in oxygen containing atmosphere. Forms homogeneous interface structure in SAMs.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Thioacetate-Functionalized Self-Assembled Monolayers on Au: Toward High-Performance Ion-Selective Electrode for Ag
Jin, J., Zhou, W. J., Chen, Y., Liu, Y. L., Sun, X. Q., & Xi, H. T.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(2), 601-601 (2014)
Formation and Structure of Self-Assembled Monolayers of Octylthioacetates on Au (111) in Catalytic Tetrabutylammonium Cyanide Solution
Park, T., Kang, H., Choi, I., Chung, H., Ito, E., Hara, M., & Noh, J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(2), 441-441 (2009)