N217
Anti-Nitric Oxide Synthase, Universal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 620.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 620.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat, human, pig
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
mouse ... Nos1(18125) , Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598) , Nos2(24599)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?