N2128
4-Nitroaniline
crystalline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.5%
Forma fisica
crystalline
Colore
yellow
P. eboll.
260 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
8.8 at 410 nm at 1 mM (pH 5.0-10.5)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
213.0 °C - closed cup