Vai a
N2126
Neostigmine methyl sulfate
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium methyl sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.70
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.50
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22N2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-109-5
MDL number:
Form:
solid
CHF 37.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
OSZNNLWOYWAHSS-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase that is similar to eserine, but does not cross the blood-brain barrier.
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase; does not cross the blood-brain barrier.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N20011460000N0550000
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigmine methyl sulfate
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)