N1786
NSC 95397
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3-Bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1,4-naphthoquinone
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
orange, solid
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDC25A(993) , CDC25B(994) , CDC25C(995)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3