Documenti fondamentali
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Sinonimo/i:
gel processing box lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polystyrene
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio B1300-8BK
Lungh. × Largh. × Alt.
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Descrizione generale
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Applicazioni
Novex Mini Gels
Caratteristiche e vantaggi
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)