Merck
MTCB1203
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels
Sinonimo/i:
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1203, western blot apparatus, western blot chamber
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1203
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 6 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1203
L × W × D
32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
General description
MultiBox™, 4 compartments, 32 x 52 x 28mm each (11/4 x 2 5/16 x 11/8 in.), for various gels, 6/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)