MSST0018
SILu™Lite IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Sinonimo/i:
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
20812.7
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Categorie correlate
Descrizione generale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2