MSST0014
SILu™Lite AMBP Alpha-1 Microglycoprotein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Sinonimo/i:
Alpha-1-microglobulin, Complex-forming glycoprotein heterogeneous in charge
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
His tagged
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AMBP(259)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)