MSST0008
SILu™Lite CLU Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Apolipoprotein J, Clusterin, Testosterone-repressed prostate message 2 (TRPM-2)
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CLU(1191)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)