MSANGERG
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Mouse, Glycerol Format
Sinonimo/i:
CRISPR library, Sanger CRISPR library
Confezionamento
pkg of 50 μL (96-well plate)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
- Flip the expression components into and out of the genome using transposase
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per human gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 96-well format for high throughput screening; requires plasmid preparation to transfect cells or lentivirus preparation to transduce cells
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Confezionamento
Componenti
Request a Quote or More Information
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Protocolli
Scopri tutti i passaggi del sequenziamento secondo Sanger, detto anche “metodo di terminazione della catena”, come funziona il sequenziamento del DNA e come leggere accuratamente i risultati per ottimizzare la tua ricerca.
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.