MAK459
Detergent Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Detergent Detection Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
(No metal containers. Tightly closed.)
input
protein
water
soil
applicazioni
agriculture
environmental
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Soil Testing
- Water Testing
- Detergent Detection in Biological Samples
Caratteristiche e vantaggi
Linear Detection Range:
- Tween 80: Detect concentrations ranging from 0.012 to 4 mM
- Tween 20: Detect concentrations ranging from 0.06 to 5 mM
- Triton X-100: Detect concentrations ranging from 0.23 to 12 mM
- Brij L23/35: Detect concentrations ranging from 0.09 to 5 mM
- DTAC: Detect concentrations ranging from 0.08 to 2 mM
- SDS: Detect concentrations ranging from 10 to 25 mM
Compatibilità
Principio
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials