MAK357
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-Free)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
rheumatological diseases; cancer; neurological disorders; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C