Documenti fondamentali
MAK225
Sigma-Aldrich
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
Scegli un formato
1 KIT
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 376.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
impiego
sufficient for 50 tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
sample preservation
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit is used to further purify samples prepared with the Fatty Acid Methylation Kit (MAK224). Fatty acid samples are required to be cleaned with this kit before the analysis by a capillary column.
Compatibilità
Suitable for the purification of methylated fatty acid samples such as blood, yeast, liver, cooking oil, soybean powder, fish oils, etc.
Principio
The Fatty Acid Methylation Kit (Catalog Number MAK224) followed by the Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit employs a proprietary reaction technique. Using these kits, the fatty acid methyl esterification/purification process is greatly simplified.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)