MAK094
Protein Carbonyl Content Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials