MAK038
NADP/NADPH Quantitation Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
NADP/NADPH Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.