M9029
N-Methoxycarbonylmaleimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.11
Beilstein:
1450638
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Susanne Kirchhof et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 217-225 (2015-08-09)
Eight-armed PEG was functionalized with furyl and maleimide groups (8armPEG20k-Fur and 8armPEG20k-Mal); degradable hydrogels were obtained by cross-linking via Diels-Alder chemistry. To increase the stability to degradation, the macromonomers were modified by introducing a hydrophobic 6-aminohexanoic acid spacer between PEG