Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 94.10 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
color
white
mp
78-80 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UNTFVMJOSA-N
General description
A rare sugar alcohol (polyol).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% dry basis (titration) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: ~4% (at RT) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 5 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystalline solid, crystals | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 78-80 °C (lit.) | mp - | mp 149-152 °C (lit.) | mp - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?