M8445
Anti-MLH1 (C-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-COCA2, Anti-FCC2, Anti-HNPCC, Anti-MGC5172
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 80-85 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using Jurkat cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLH1(4292)
mouse ... Mlh1(17350)
rat ... Mlh1(81685)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3