Vai a
M7640
1-Linoleoyl-rac-glycerol
≥97%, liquid
Sinonimo/i:
MG(18:2(9Z,12Z)/0:0/0:0)[rac], 1-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1-Monolinolein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 133.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
218-901-4
MDL number:
CHF 133.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
InChI key
WECGLUPZRHILCT-HZJYTTRNSA-N
Biochem/physiol Actions
Monolinolein (1-Linoleoyl-rac-glycerol) is used in the development of pH-responsive lyotropic liquid crystals for controlled drug delivery.
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Some decomposition may occur on storage or in solution.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8394D013876184
description
≥97%, liquid
description
≥97%
description
≥97%
description
≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
semisynthetic
biological source
synthetic
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ether
functional group
ester
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)