Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 192.00 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 801.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Mithramycin A from Streptomyces plicatus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(Cc2cc3cc(O[C@H]4C[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O5)[C@@H](O)[C@@H](C)O4)c(C)c(O)c3c(O)c2C(=O)[C@H]1O[C@H]6C[C@@H](O[C@H]7C[C@@H](O[C@H]8C[C@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@H](O)[C@@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)[C@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43+,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI key
CFCUWKMKBJTWLW-BGLFSJPPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, neoplastics, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the extinction coefficient of product M6891, Mithramycin A?
1 answer-
A molar extinction coefficient of 10,000 at a wavelength of 400 nm is cited in Nucleic Acids Res., 35(7), 2215-2226 (2007). The abstract of that article is linked below. This paper in turn cites P. Aich and D. Dasgupta, Biochemistry, 34(4), 1376-1385 (1995).