M6559
Anti-Matrix Metalloproteinase-24, Cytoplasmic antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-MMP-24, Anti-MT5-MMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 65 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP24(10893)
mouse ... Mmp24(17391)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)