M6400
D-Mannose Agarose
saline suspension
Sinonimo/i:
D-Mannose resin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
birch/beech wood hydrolysate
Livello qualitativo
Forma fisica
saline suspension
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
divinyl sulfone
Gruppi immobilizzati alla matrice
hydroxyl
Braccio spaziatore
5 atoms
Capacità
≥40 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
Compatibilità
suitable for chromatography
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3