Documenti
M5906
Sigma-Aldrich
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥98% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C