M5795
Anti-MAP2K2/MEK2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-MAPKK, Anti-MEK
Scegli un formato
CHF 385.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 385.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-MAP Kinase Kinase (MEK, MAPKK) antibody produced in rabbit, whole antiserum
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 45 kDa (MEK1a)
antigen 46 kDa (MEK2)
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
mouse ... Map2k1(26395) , Map2k2(26396)
rat ... Map2k1(170851) , Map2k2(58960)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?