Vai a
M3763
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 275.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 605.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N5O9P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
223-194-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
633678
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 275.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate, ADP analog
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Application
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate has been used as a component of culture media, to study its effects as an inhibitor of cluster of differentiation 73 (CD73) and adenosinergic signaling regulation via CD73 or ecto-5′-nucleotidase.
Preparation Note
soluble in water up to Approx. 50 mg/ml with heating
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8386A801601897
description
ADP analog
description
CD73 inhibitor
description
≥80% (HPLC)
description
≥90%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)