M2922
3-Methyl-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine
Sinonimo/i:
CL 218,872
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1nnc2ccc(nn12)-c3cccc(c3)C(F)(F)F
Informazioni sul gene
human ... BZRAP1(9256) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRG2(2566)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3