Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 386.00 |
Informazioni su questo articolo
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(c2ccccc2)=C(C1C#Cc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H27NO4/c1-3-35-30(33)27-22(2)32-29(25-17-11-6-12-18-25)28(26(27)20-19-23-13-7-4-8-14-23)31(34)36-21-24-15-9-5-10-16-24/h4-18,26,32H,3,21H2,1-2H3
InChI key
SNVFDPHQAOXWJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description solid | description ≥95% (HPLC), solid | description >98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form oil |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: >10 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: 2 mg/mL, ethanol: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble | solubility DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color white | color yellow | color colorless to light brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?