Merck
M1809
MRS 1523
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Propyl-6-ethyl-5-[(ethylthio)carbonyl]-2 phenyl-4-propyl-3-pyridine carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
InChI key
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
MRS 1523 has been used as an inhibitor of adenosine receptors in SW1990 and BxPC3 pancreatic cancer cells, LX2 human hepatic stellate cells and human coronary smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
MRS 1523 is a selective adenosine A3 receptor antagonist in the rat.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)