Vai a
M0779
Methyl β-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC and GC)
Sinonimo/i:
Methyl β-D-glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 222.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’290.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-909-9
MDL number:
CHF 222.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and GC)
form
powder
optical activity
[α]/D -36 to -34 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<11.5% water
color
white
mp
111-113  °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-XUUWZHRGSA-N
Application
Methyl β-D-glucopyranoside has been used in a study to assess alternansucrase acceptor reactions with methyl hexopyranosides. [1] It has also been used in a study to investigate the specificity of yeast Saccharomyces cerevisiae in removing carbohydrates by fermentation. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9376M028510050
Amygdalin BioXtra, &#8805;97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10050
Amygdalin
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
impurities
<11.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)